CLS2103100
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burettes, Corning® 2103
432,00 $
About This Item
432,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.20 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2103-100
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Volume
100 mL