Principaux documents
CLS213050
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
burette precision, burettes, Corning® 2130
1 EA
448,00 $
448,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
448,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
448,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
Capacité
50 mL
Description générale
With 2mm bore, stopcock, plug, and dustcover. Precision-bore tubing assures accuracy between any two points. Ground C glass stopcock gives precise control.
Autres remarques
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.