Principaux documents
CLS2122A10
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burette, Corning® 2122A
1 EA
247,00 $
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
247,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
247,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2122A-10
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Volume
10 mL
Description générale
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.