Principaux documents
BR13913
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
1 EA
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
142,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.02 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 13913
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Longueur
795 mm
Volume
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG