CLS2105100
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burettes
526,00 $
About This Item
526,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.20 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2105-100
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
Volume
100 mL