187186
Cinnamyl chloride
95%
Synonyme(s) :
(3-Chloropropenyl)benzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−19 °C (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
Clé InChI
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter