C31104
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
99%
Synonyme(s) :
1,1-Bis(chloromethyl)ethylene, Methallyl dichloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.12 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Limite d'explosivité
8.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4753 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Pf
−14 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCC(=C)CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
Clé InChI
XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F
Point d'éclair (°C)
36 °C