C33204
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine
98%
Synonyme(s) :
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
199-202 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
Clé InChI
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3