1444208
USP
Minoxidil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
479,00 $
About This Item
479,00 $
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
minoxidil
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
272-274 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
Clé InChI
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Minoxidil Tablets
- Minoxidil Topical Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3