Principaux documents
652032
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloropyrimidine
99%
1 G
95,80 $
5 G
231,00 $
95,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
95,80 $
5 G
231,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HCl3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Densité
1.6001 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
Clé InChI
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>229.8 °F
Point d'éclair (°C)
> 109.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40