Principaux documents
393665
Sigma-Aldrich
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
90%, technical grade
Synonyme(s) :
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
10 G
256,00 $
100 G
1 970,00 $
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
256,00 $
100 G
1 970,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Br2C3H2(CH2Cl)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Pf
48-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
Clé InChI
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane is a halogenated cyclopropane derivative. It has been reported to be synthesized from 3-chloro-2-(chloromethyl)-1-propene. It is formed as an intermediate during the synthesis of [1.1.1]propellane by Szeimies method.[1]
Application
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane may be used as a starting material in the synthesis of [1.1.1]-propellane[2][3] and ((3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethynyl)trimethylsilane.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
[1.1. 1] Propellane: Reaction with Singlet Dihalocarbene.
Lee WB, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 19(3), 367-369 (1998)
Improved Preparations of 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene and 1, 1-Dibromo-2, 2-bis (chloromethyl) cyclopropane: Intermediates in the Synthesis of [1.1. 1] Propellane.
Lynch KM and Dailey WP
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4666-4668 (1995)
Cyprien Lemouchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9366-9376 (2013-06-04)
The rod-like molecule bis((4-(4-pyridyl)ethynyl)bicyclo[2.2.2]oct-1-yl)buta-1,3-diyne, 1, contains two 1,4-bis(ethynyl)bicyclo[2.2.2]octane (BCO) chiral rotators linked by a diyne fragment and self-assembles in a one-dimensional, monoclinic C2/c centrosymmetric structure where two equilibrium positions with large occupancy imbalance (88% versus 12%) are identified on a
Concerning the synthesis of [1.1. 1] propellane.
Belzner J, et al.
Chemische Berichte, 122(2), 397-398 (1989)