Principaux documents
108030
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
β-Methallyl chloride
100 ML
63,20 $
1 L
121,00 $
63,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
63,20 $
1 L
121,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.55
Beilstein:
878160
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39050134
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
3.12 (vs air)
Pression de vapeur
102 mmHg ( 20 °C)
Essai
90%
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Contient
~600 ppm BHT as stabilizer
Limite d'explosivité
9.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
71-72 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
Densité
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
Clé InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-2-methyl-1-propene is the reactant for the synthesis of cyclobutanone[1].
Application
3-Chloro-2-methyl-1-propene was used to study ring opening polymerization of oxirane derivatives using organotin phosphate condensate[2]. It was used to study cationic polymerization of 3-Chloro-2-methyl-1-propene using using AICI3 and A3IBr, as initiators[3].
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
K Hooper et al.
American journal of industrial medicine, 22(6), 793-808 (1992-01-01)
In California, 370 carcinogens and 112 reproductive/developmental toxicants have been identified as a result of the State's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. They include pesticides, solvents, metals, industrial intermediates, environmental mixtures, and reactive agents. Occupational, environmental
Ring-opening polymerization of various oxirane derivatives using organotin phosphate condensate; selective synthesis of the polyether containing oxirane ring in the side chain.
Iwasa N, et al.
Polym. Bull., 61(2), 207-216 (2008)
The cationic polymerization of 3-chloro-2-methyl-1-propene.
Marek M, et al.
Makromol. Chem., 187(10), 2337-2344 (1986)
Cyclobutanone from Methylenecyclopropane via Oxaspiropentane.
Salaun JRJC and Conia JM.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 100-101 (2011-08-19)