Principaux documents
C28006
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
96%
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzyl cyanide
100 G
67,00 $
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
67,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Beilstein:
971171
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid (or Semi-Solid or Liquid)
pb
265-267 °C (lit.)
Pf
25-28 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
271.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
133 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges