Principaux documents
232963
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
98%
5 G
32,80 $
32,80 $
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
32,80 $
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,80 $
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
131-132 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
Clé InChI
QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile was used in the preparation of:
  • 1,4-bis[2-cyano-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)vinyl]benzene[1]
  • cyano-substituted distyrylbenzene derivative, novel n-type organic semiconductor[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Steady Operation of n-Type Organic Thin-Film Transistors with Cyano-Substituted Distyrylbenzene Derivative.
Nagamatsu S, et al.
Applied Physics Express, 2(10), 101502-101502 (2009)
Immacolata Serra et al.
Marine biotechnology (New York, N.Y.), 21(2), 229-239 (2019-01-27)
A screening among marine yeasts was carried out for nitrile hydrolyzing activity. Meyerozyma guilliermondii LM2 (UBOCC-A-214008) was able to efficiently grow on benzonitrile and cyclohexanecarbonitrile (CECN) as sole nitrogen sources. A two-step one-pot method for obtaining cells of M. guilliermondii
Synthesis and FET characteristics of phenylene-vinylene and anthracene-vinylene compounds containing cyano groups.
Shoji K, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(31), 6472-6478 (2010)