169986
4-Methoxyphenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
286-287 °C (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-(1-cyano-1-(2-methoxy)phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- 2-(1-cyano-1-(4-methoxy)-phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- α-cyanostilbenes
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
242.6 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
117 °C - DIN 51758