Principaux documents
C110507
Sigma-Aldrich
Cyclooctene oxide
99%
Synonyme(s) :
9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, Epoxycyclooctane
5 G
85,40 $
85,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Beilstein:
103543
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
pb
55 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCC2OC2CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
MELPJGOMEMRMPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Bo Tang et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(23), 4375-4382 (2019-10-28)
The efficient chemical conversion of carbon dioxide (CO2 ) into value-added fine chemicals is an intriguing but challenging route in sustainable chemistry. Herein, a hollow-structured bimetallic zeolitic imidazole framework composed of Zn and Co as metal centers (H-ZnCo-ZIF) has been
Yun Wang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(20) (2019-10-12)
Catalyzed organic solvent-free (ep)oxidation were achieved using H3PM12O40 (M = Mo or W) complexes ionically grafted on APTES-functionalized nano-silica beads obtained from straightforward method (APTES = aminopropyltriethoxysilane). Those catalysts have been extensively analyzed through morphological studies (Dynamic Light Scattering (DLS)