157910
Methyl bromoacetate
97%
Synonyme(s) :
2-Bromoacetic acid methyl ester, Bromoacetic acid methyl ester, Carbomethoxymethyl bromide, Methyl α-bromoacetate, Methyl 2-bromoacetate, Methyl 2-bromoethanoate
53,10 $
About This Item
53,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.616 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter