Principaux documents
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Synonyme(s) :
1,4-Epoxycyclohexane
5 G
229,00 $
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
229,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
119 °C/713 mmHg (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Clé InChI
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup