Principaux documents
B80607
Sigma-Aldrich
4-Bromoresorcinol
97%
5 G
173,00 $
25 G
654,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
173,00 $
25 G
654,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
pb
150 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
97-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Br)c(O)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the