Principaux documents
588555
Sigma-Aldrich
Butyric acid-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butanoic acid-d8
5 G
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
1 020,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)2CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
162 °C (lit.)
Pf
-6--3 °C (lit.)
Densité
1.050 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2/hD
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-FNQDQTMCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup