159603
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
97%
84,80 $
About This Item
84,80 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
167-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,9-10H,1H3
Clé InChI
RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable