Principaux documents
120162
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine
≥98.0%
10 G
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
205,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.89
Beilstein:
108477
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Pf
110-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clé InChI
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5-Dibromopyridine undergoes lithiation with lithium diisopropylamide and on subsequent reaction with electrophiles yields 4-alkyl-3,5-dibromopyridines[1].
Application
3,5-Dibromopyridine was used in the synthesis of new Hg(II) complexes with halogen (chloro, bromo, iodo) and 3,5-disubstituted pyridine ligands[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of 4-alkyl-3, 5-dibromo-, 3-bromo-4, 5-dialkyl-and 3, 4, 5-trialkylpyridines via sequential metalation and metal-halogen exchange of 3, 5-dibromopyridine.
Gu YG and Bayburt EK.
Tetrahedron Letters, 37(15), 2565-2568 (1996)
Pyridine complexes of mercury (II) halides: Implications of a soft metal center for crystal engineering.
Hu C, et al.
CrystEngComm, 9(7), 603-610 (2007)