Principaux documents
660221
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
Synonyme(s) :
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
25 G
307,00 $
307,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
307,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
307,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.562
pb
140 °C/0.2 mmHg
Densité
1.231 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
Clé InChI
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup