Principaux documents
B59004
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
100 G
153,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
153,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.01
Beilstein:
1449557
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
151-152 °C (lit.)
Densité
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup