Documents
C26208
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C (lit.)
Pf
−56 °C (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup