B56498
3-Bromoanisole
≥98%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-methoxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
Point d'ébullition
210-211 °C (lit.)
Densité
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C