290157
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Synonyme(s) :
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Contient
3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
154 °C (lit.)
Pf
−16 °C (lit.)
Densité
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
Clé InChI
CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C