Principaux documents
ALD00130
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
10 G
371,00 $
371,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
371,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7FO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
371,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.154
Densité
1.339 g/L at 25 °C
Chaîne SMILES 
FS(C1=CC=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
QHEMDSDRFAIOOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach for the usage of amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3