Principaux documents
ALD00044
Sigma-Aldrich
2-Phenylethenesulfonyl fluoride
95%
1 G
373,00 $
373,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
373,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
373,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
93-98 °C
Chaîne SMILES 
FS(/C=C/C1=CC=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H7FO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clé InChI
VDCNEIUADPFQPG-VOTSOKGWSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.