Principaux documents
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanesulfonyl fluoride
96%
250 MG
94,10 $
1 G
191,00 $
94,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
94,10 $
1 G
191,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7FO3S
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.435
Densité
1.290 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
Clé InChI
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable