Principaux documents
177199
Sigma-Aldrich
Methyl propargyl ether
≥97%
Synonyme(s) :
3-Methoxy-1-propyne, Methyl 2-propynyl ether
10 G
245,00 $
50 G
946,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
245,00 $
50 G
946,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Beilstein:
878166
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
61-62 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
Clé InChI
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The Raman spectra of methyl propargyl ether has been studied[1].
Application
Methyl propargyl ether was used in the synthesis of [Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6][2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Javier A Cabeza et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)