390755
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
97%
Synonyme(s) :
Difluoro(fluorosulfonyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.351 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Densité
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C3H3F3O4S/c1-10-2(7)3(4,5)11(6,8)9/h1H3
Clé InChI
GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides.
- Broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter