A902
Acetaldehyde diethyl acetal
99%
Synonyme(s) :
1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 20 °C - closed cup