W200204
Acetal
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Acetaldehyde diethyl acetal, 1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
Chaîne SMILES
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of Diverse Allyl Sulfone Derivatives via Sequential Hydroalkoxylation of 1,3-Enynes.: This paper details a method for synthesizing allyl sulfone derivatives, which are valuable in various chemical manufacturing processes, through the controlled reaction of acetals (Kumar and Shah, 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 20 °C - closed cup