Documents
A41402
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzophenone
Synonyme(s) :
4-Aminophenyl phenyl ketone, 4-Benzoylaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4C(O)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro Beilstein :
389292
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
121-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
Clé InChI
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Ghassan Abu Sheikha et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(4), 423-426 (2018-04-03)
Hyperlipidemia is known as an elevation of plasma lipid components. It contributes significantly to atherosclerosis which is one of the most important causative factors in cardiovascular diseases. Agents that cause a dramatic decrease in serum lipid levels are of great