D23408
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
97%
Synonyme(s) :
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
219-221 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Clé InChI
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable