Principaux documents
94394
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Synonyme(s) :
Methyl-octadecyl-dimethoxysilane, Octadecyl-methyl-dimethoxysilane, Silane-ODM-dimethoxy
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H46O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Densité
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
Clé InChI
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F
Point d'éclair (°C)
115 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves