104906
Dimethoxydimethylsilane
95%
Synonyme(s) :
DMDMS, Dimethyldimethoxysilane
131,00 $
Disponibilité
About This Item
131,00 $
Disponibilité
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
3% methyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
Point d'ébullition
81.4 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
Clé InChI
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- To synthesize various macroporous silica aerogels.[1][2]
- In the preparation of hollow silica nanoparticles loaded with phthalocyanine for near-infrared photodynamic and photothermal combination therapy.[3]
- To synthesize dielectric silicone elastomer with high dielectric permittivity.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup