104817
Trichloro(octadecyl)silane
≥90%
Synonyme(s) :
Octadecyltrichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
223 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
Clé InChI
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.