52360
Hexadecyltrimethoxysilane
technical, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
Trimethoxyhexadecylsilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥85% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
isomers
Indice de réfraction
n20/D 1.44
Densité
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Clé InChI
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
247.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
119.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.