92749
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
Point d'ébullition
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter