223441
Sodium hydride
dry, 90%
Synonyme(s) :
Sodium monohydride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
800 °C (dec.) (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
Clé InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups
- a hydride donor that can be used in various reactions such as nitriles, amides, and imines
- for potential usage in thermal energy storage
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges