924075
NHS ester-a-TCO
Synonyme(s) :
(E)-N-Hydroxysuccinyl 2-(1-ax-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (R,E)-2-(1-hydroxycyclooct-4-en-1-yl)acetate, Amine-reactive axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1(CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC/C=C/CCC1
Clé InChI
HKYXURAVXKJCHH-AWEZNQCLSA-N
Application
Other new a-TCOs:
- TAMRA-a-TCO (924083)
- Alkyne-a-TCO (924091)
- Amine-a-TCO (924113)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable