761591
(4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
Benzylamino tetrazine hydrochloride, H-Tz-Bz-NH3Cl hydrochloride
122,00 $
About This Item
122,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
206-225 °C (decomposition)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
Clé InChI
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1