776173
5-Norbornene-2-acetic acid succinimidyl ester
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)acetate, 5-Norbornene-2-acetic acid NHS, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-acetic acid N-hydroxysuccinimide ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-acetic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
115-120 °C
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N1OC(C[C@H]2[C@@H]3C=C[C@@H](C3)C2)=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H15NO4/c15-11-3-4-12(16)14(11)18-13(17)7-10-6-8-1-2-9(10)5-8/h1-2,8-10H,3-7H2
Clé InChI
AOGNOQQTUYLDKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Certificats d'analyse (COA)