924113
Amine-a-TCO
Synonyme(s) :
(R,E)-1-(2-Aminoethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-aminoethyl)-trans-cyclooctene
About This Item
Forme
powder or solid (or chunks)
Niveau de qualité
Couleur
white to light yellow
Température de stockage
−20°C
Application
Other new a-TCOs:
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable