This product is sold as a racemate. Unfortunately, there is no indication of its preferred conformation. Product 764523 is an enantiopure compound supplied as a single equatorial diastereomer (major, rel-(1S-2S-5E-pR)). Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/764523
790435
TCO PEG4 succinimidyl ester
Synonyme(s) :
trans-Cyclooctene-PEG4-NHS
305,00 $
About This Item
305,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)OC2CCC/C=C/CC2
InChI
1S/C24H38N2O10/c27-21-8-9-22(28)26(21)36-23(29)10-12-31-14-16-33-18-19-34-17-15-32-13-11-25-24(30)35-20-6-4-2-1-3-5-7-20/h1-2,20H,3-19H2,(H,25,30)/b2-1+
Clé InChI
ZKPMRASGLDBKPF-OWOJBTEDSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
790435 This material can exist as both the axial and equatorial isomer. Please indicate which isomer this product represents. Thanks.