Principaux documents
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
250 MG
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
161,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C69H57N2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
949.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
[Cl-].[n+]6(c[n](cc6)c7c(cc(cc7C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)C)C(c9ccccc9)c8ccccc8)c1c(cc(cc1C(c5ccccc5)c4ccccc4)C)C(c3ccccc3)c2ccccc2
Clé InChI
SMTNUZDTTFSHEZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).