Key Documents
574074
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene, 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1H-imidazolium chloride, 2,5-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H37ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
278 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2cc[n+](c2)-c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-21H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Used with palladium acetate to generate an N-heterocyclic carbene catalyst for carbonylative cross-coupling of pyridyl halides with aryl boronic acids.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 63, 682-682 (2007)
Articles
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Emerging class of privileged ligands