Principaux documents
922803
Sigma-Aldrich
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2]
Synonyme(s) :
Platinum N,N′-bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium dimethylsulfide dichloride
100 MG
161,00 $
500 MG
534,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
161,00 $
500 MG
534,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C71H62Cl2N2PtS
Poids moléculaire :
1241.31
Code UNSPSC :
12141733
Nomenclature NACRES :
NA.22
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
248-255 °C (decomposition)
Catégories apparentées
Application
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2] is a platinum NHC catalsyst used for olefin hydrosilylation.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benon P Maliszewski et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(41), 14673-14679 (2020-10-17)
A general, user-friendly synthetic route to [Pt(NHC)(L)Cl2] and [Pt(NHC)(dvtms)] (L = DMS, Py; DMS = dimethyl sulfide, dvtms = divinyltetramethylsiloxane, Py = pyridine) complexes has been developed. The procedure is applicable to a wide range of ligands and enables facile